Acide 4,5-difluoro-2-nitrobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1053-25G PC1053-5G PC1053-100G
APOSPC1053-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC1053-25G APOSPC1053-5G APOSPC1053-100G
Acide 4,5-difluoro-2-nitrobenzoïque
Acide 4,5-difluoro-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₃F₂NO₄
MW: 203,1 g/mol
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799521
Numéro CAS: 20372-63-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité