3,5-Difluoropicolinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Difluoropyridine-2-carboxylic acid
PC10530-25G PC10530-5G
APOSPC10530-25GEA 89.9 EUR InStock
APOSPC10530-25G APOSPC10530-5G
3,5-Difluoropicolinic acid
3,5-Difluoropicolinic acid
Formule: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Point de fusion: 202…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664124
Numéro CAS: 745784-04-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité