3-Fluorophenylglyoxal hydrate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10535-25G PC10535-5G PC10535-1G PC10535-10G
APOSPC10535-25GEA 0 EUR InStock
APOSPC10535-25G APOSPC10535-5G APOSPC10535-1G APOSPC10535-10G
3-Fluorophenylglyoxal hydrate 97%
3-Fluorophenylglyoxal hydrate
Formule: C₈H₇O₃F
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800769
Numéro CAS: 121247-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité