2-Fluoroquinoline-3-boronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC10538-250MGEA 143 EUR InStock
APOSPC10538-250MG APOSPC10538-1G
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid 97%
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid
Formule: C₉H₇BFNO₂
MW: 190,97 g/mol
Point de fusion: 89…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664131
Numéro CAS: 745784-10-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité