Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSPC10550-25GEA 292 EUR InStock
APOSPC10550-25G
4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 97%
4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate


Formule: C₉H₅F₃O₂·xH₂O
MW: 202,13 g/mol (anhy)
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664098
Numéro CAS: 1736-56-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité