2,3,5-Trifluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC10551-25GEA 137 EUR InStock
APOSPC10551-25G APOSPC10551-100G APOSPC10551-5G
2,3,5-Trifluoropyridine 98%
2,3,5-Trifluoropyridine
Formule: C₅H₂F₃N
MW: 133,07 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001162
Numéro CAS: 76469-41-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité