2,3,6-Trifluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10552-25G PC10552-5G
APOSPC10552-25GEA 0 EUR InStock
APOSPC10552-25G APOSPC10552-5G
2,3,6-Trifluoropyridine
2,3,6-Trifluoropyridine
Formule: C₅H₂F₃N
MW: 133,07 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C
Densité: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001158
Numéro CAS: 3512-18-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité