2-Fluoropropionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1057-1G PC1057-250MG PC1057-25G PC1057-5G
APOSPC1057-1GEA 48.1 EUR InStock
APOSPC1057-1G APOSPC1057-250MG APOSPC1057-25G APOSPC1057-5G
2-Fluoropropionic acid 97%
2-Fluoropropionic acid
Formule: C₃H₅FO₂
Point d'ébullition: 66…67 °C/30mmHg
Densité: 1.181 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06247714
Numéro CAS: 6087-13-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité