5-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Fluoro-2-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
PC10595-1G PC10595-5G
APOSPC10595-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC10595-1G APOSPC10595-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
5-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₃S
MW: 224,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03618459
Numéro CAS: 67475-56-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité