2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile, 2-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanenitrile
PC1064-1G PC1064-250MG PC1064-5G
APOSPC1064-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC1064-1G APOSPC1064-250MG APOSPC1064-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368719
Numéro CAS: 886763-09-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité