2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10677-10G PC10677-100G PC10677-25G
APOSPC10677-10GEA 0 EUR InStock
APOSPC10677-10G APOSPC10677-100G APOSPC10677-25G
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅HCl₂F₃N₂
MW: 216,97 g/mol
Point de fusion: –48 to –46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910264
Numéro CAS: 16097-64-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité