Phenyl trifluoromethyl sulphoxide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: ((Trifluoromethyl)sulphinyl)benzene, [(Trifluoromethyl)sulphinyl]benzene
PC10685-1G PC10685-5G
APOSPC10685-1GEA 151 EUR InStock
APOSPC10685-1G APOSPC10685-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphoxide 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphoxide
Formule: C₇H₅F₃OS
MW: 194,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30475661
Numéro CAS: 703-18-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité