Difluoromethyl 2-Pyridyl sulphone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10687-1G PC10687-5G PC10687-25G
APOSPC10687-1GEA 212 EUR InStock
APOSPC10687-1G APOSPC10687-5G APOSPC10687-25G
Difluoromethyl 2-Pyridyl sulphone 97%
Difluoromethyl 2-Pyridyl sulphone
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
Point de fusion: 44…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17010193
Numéro CAS: 1219454-89-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité