Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Zinc bis(trifluoromethylsulphonyl)imide, Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide Zinc(II) Salt, Zinc(II) Triflimide
PC10697-250MG PC10697-25G
APOSPC10697-250MGEA 0 EUR InStock
APOSPC10697-250MG APOSPC10697-25G
Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₄F₁₂N₂O₈S₄Zn
MW: 625,65 g/mol
Point de fusion: 143…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16621474
Numéro CAS: 168106-25-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité