2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1070G-10G PC1070G-25G
APOSPC1070G-10GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC1070G-10G APOSPC1070G-25G
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄ClF₃N₂
MW: 196,5600 g/mol
Point de fusion: 86…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042154
Numéro CAS: 79456-26-1
EINECS: 401-670-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité