5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1070M-5G
APOSPC1070M-5GEA 108 EUR InStock
APOSPC1070M-5G
5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₁₀H₇FN₄
Point de fusion: 164…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102729
Numéro CAS: 51516-70-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité