Acide 5-fluoroanthranilique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
PC1071F-100G
APOSPC1071F-100GEA 97.3 EUR InStock
APOSPC1071F-100G
Acide 5-fluoroanthranilique 97%
Acide 5-fluoroanthranilique
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point de fusion: 181…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055566
Numéro CAS: 446-08-2
EINECS: 207-159-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité