Acide 6-fluoroanthranilique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
PC1071M-100G PC1071M-25G
APOSPC1071M-100GEA 31.9 EUR InStock
APOSPC1071M-100G APOSPC1071M-25G
Acide 6-fluoroanthranilique 97%
Acide 6-fluoroanthranilique
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point de fusion: 165…172 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00067781
Numéro CAS: 434-76-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité