2-Amino-6-fluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Cyano-3-fluoroaniline
PC1071Q-100G PC1071Q-1KG PC1071Q-500G
APOSPC1071Q-100GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC1071Q-100G APOSPC1071Q-1KG APOSPC1071Q-500G
2-Amino-6-fluorobenzonitrile 98%
2-Amino-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015477
Numéro CAS: 77326-36-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité