2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-α,α,α,3-tetrafluorotoluene, 2-Amino-alpha,alpha,alpha,3-tetrafluorotoluene, 2-Amino-3-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluidine
PC1071R-1G PC1071R-5G PC1071R-25G
APOSPC1071R-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1071R-1G APOSPC1071R-5G APOSPC1071R-25G
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)aniline 98%
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
MW: 179,12 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C
Densité: 1.388 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00061242
Numéro CAS: 144851-61-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité