2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1074-100G PC1074-25G PC1074-500G
APOSPC1074-100GEA 42.2 EUR InStock
APOSPC1074-100G APOSPC1074-25G APOSPC1074-500G
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline 97%
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
MW: 179,12 g/mol
Point d'ébullition: 79…81 °C/20mmHg
Densité: 1.378 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007653
Numéro CAS: 535-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité