3-Amino-2-(4-fluorophenoxy)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Fluorophenoxy)pyridin-3-amine
PC1076O-1G PC1076O-250MG PC1076O-500MG PC1076O-2.5G
APOSPC1076O-1GEA 163 EUR InStock
APOSPC1076O-1G APOSPC1076O-250MG APOSPC1076O-500MG APOSPC1076O-2.5G
3-Amino-2-(4-fluorophenoxy)pyridine 98%
3-Amino-2-(4-fluorophenoxy)pyridine
Formule: C₁₁H₉FN₂O
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067803
Numéro CAS: 175135-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité