5-(Trifluorométhyl)-o-anisidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1077Y-25G PC1077Y-5G PC1077Y-100G
APOSPC1077Y-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC1077Y-25G APOSPC1077Y-5G APOSPC1077Y-100G
5-(Trifluorométhyl)-o-anisidine
5-(Trifluorométhyl)-o-anisidine
Formule: C₈H₈F₃NO
Point de fusion: 56…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042486
Numéro CAS: 349-65-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité