2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1081-1G PC1081-5G
APOSPC1081-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC1081-1G APOSPC1081-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 99%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆BrF₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 887266-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité