2-Nitro-4-(trifluorométhyl)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine
APOSPC1090-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC1090-1G APOSPC1090-25G APOSPC1090-100G APOSPC1090-500G APOSPC1090-10G
2-Nitro-4-(trifluorométhyl)aniline 97%
2-Nitro-4-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Point de fusion: 105…109 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007155
Numéro CAS: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité