4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
PC1094-100G PC1094-25G
APOSPC1094-100GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC1094-100G APOSPC1094-25G
4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline 98%
4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014717
Numéro CAS: 393-11-3
EINECS: 206-884-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité