Acide 4-amino-2,3,5,6-tétrafluorobenzoïque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid
PC1098-1G PC1098-25G PC1098-5G
APOSPC1098-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC1098-1G APOSPC1098-25G APOSPC1098-5G
Acide 4-amino-2,3,5,6-tétrafluorobenzoïque 99%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Point de fusion: 181…187 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007647
Numéro CAS: 944-43-4
EINECS: 213-409-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité