(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1100B-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSPC1100B-1G APOSPC1100B-5G
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formule: C₄H₆F₃NO₂
MW: 157,09 g/mol
Point de fusion: 184…190 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041413
Numéro CAS: 584-20-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité