2-Amino-5-(trifluorométhyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-(Trifluorométhyl)-2-pyridylamine
APOSPC1100H-5GEA 26.3 EUR InStock
APOSPC1100H-5G APOSPC1100H-25G
2-Amino-5-(trifluorométhyl)pyridine 98%
2-Amino-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C/15mmHg
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042164
Numéro CAS: 74784-70-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité