3-Amino-4-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1100I-1G PC1100I-5G PC1100I-10G
APOSPC1100I-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC1100I-1G APOSPC1100I-5G APOSPC1100I-10G
3-Amino-4-(trifluorométhyl)pyridine 97%
3-Amino-4-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Point d'ébullition: 63 °C/1.5mmHg
Point de fusion: 55…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173960
Numéro CAS: 175204-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité