4-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1109-25G PC1109-5G
APOSPC1109-25GEA 212 EUR InStock
APOSPC1109-25G APOSPC1109-5G
4-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile 97%
4-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116335
Numéro CAS: 191014-55-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité