3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC11114-25GEA 65.5 EUR InStock
APOSPC11114-25G APOSPC11114-5G APOSPC11114-1G
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Point de fusion: 234…237 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683115
Numéro CAS: 168267-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité