4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoronaphtalene-1-boronic acid, 4-Fluoronaphthalene-1-boronic acid
PC11115-1G PC11115-250MG PC11115-5G
APOSPC11115-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSPC11115-1G APOSPC11115-250MG APOSPC11115-5G
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₀H₇BBrFO₂
MW: 189,98 g/mol
Point de fusion: 240…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039221
Numéro CAS: 182344-25-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité