Diflunisal
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2',4'-Difluoro-4-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
PC11123-100G PC11123-25G PC11123-5G
APOSPC11123-100GEA 252 EUR InStock
APOSPC11123-100G APOSPC11123-25G APOSPC11123-5G
Diflunisal
Diflunisal
Formule: C₁₃H₈F₂O₃
MW: 250,1976 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057834
Numéro CAS: 22494-42-4
EINECS: 245-034-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité