Ammonium trifluoroacétate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1113-100G PC1113-25G
APOSPC1113-100GEA 144 EUR InStock
APOSPC1113-100G APOSPC1113-25G
Ammonium trifluoroacétate 98%
Ammonium trifluoroacétate
Mass spec standard for HPLC/MS, Org. Mass. Spec., 187, 25, 1990
Formule: C₂H₄F₃NO₂
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012615
Numéro CAS: 3336-58-1
EINECS: 222-072-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité