4'-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC11143-5G
APOSPC11143-5GEA 142 EUR InStock
APOSPC11143-5G
4'-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid 95%
4'-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00452724
Numéro CAS: 10540-39-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité