4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
PC11144-1G PC11144-5G
APOSPC11144-1GEA 127 EUR InStock
APOSPC11144-1G APOSPC11144-5G
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 95%
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
Point de fusion: 235…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631909
Numéro CAS: 5731-10-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité