3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
PC11178-1G PC11178-250MG PC11178-5G
APOSPC11178-1GEA 118 EUR InStock
APOSPC11178-1G APOSPC11178-250MG APOSPC11178-5G
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424607
Numéro CAS: 195457-70-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité