4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
PC11180-1G PC11180-5G
APOSPC11180-1GEA 75.4 EUR InStock
APOSPC11180-1G APOSPC11180-5G
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid 98%
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266,22 g/mol
Point de fusion: 321…324 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424606
Numéro CAS: 195457-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité