3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC11182-1G PC11182-5G
APOSPC11182-1GEA 270 EUR InStock
APOSPC11182-1G APOSPC11182-5G
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid 96%
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424603
Numéro CAS: 168619-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité