4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC11183-100MG PC11183-250MG
APOSPC11183-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC11183-100MG APOSPC11183-250MG
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424604
Numéro CAS: 199528-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité