4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC11190-1G PC11190-5G PC11190-25G
APOSPC11190-1GEA 285 EUR InStock
APOSPC11190-1G APOSPC11190-5G APOSPC11190-25G
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride 95+%
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅ClF₃NO₂S
MW: 329,77 g/mol
Point de fusion: 226…229 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039237
Numéro CAS: 849035-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité