5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC11193-1G PC11193-5G PC11193-10G PC11193-250MG
APOSPC11193-1GEA 705 EUR InStock
APOSPC11193-1G APOSPC11193-5G APOSPC11193-10G APOSPC11193-250MG
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈FNO₄S
Point de fusion: 270…272 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04037958
Numéro CAS: 849035-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité