5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC11199-1G PC11199-5G PC11199-100MG
APOSPC11199-1GEA 311 EUR InStock
APOSPC11199-1G APOSPC11199-5G APOSPC11199-100MG
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₄S
Point de fusion: 147…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037937
Numéro CAS: 773873-55-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité