3-Bromo-5-fluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1121-25G PC1121-5G PC1121-100G
APOSPC1121-25GEA 66.7 EUR InStock
APOSPC1121-25G APOSPC1121-5G APOSPC1121-100G
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile 98%
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
Point de fusion: 43…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038227
Numéro CAS: 179898-34-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité