Acide 2,5-dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoïque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC11216-100G PC11216-25G
APOSPC11216-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC11216-100G APOSPC11216-25G
Acide 2,5-dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoïque 99%
Acide 2,5-dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₂Cl₂FNO₄
MW: 254 g/mol
Point de fusion: 190…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427137
Numéro CAS: 106809-14-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité