L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Methylphenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(o-tolyl)borate
PC11223-1G PC11223-5G
APOSPC11223-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC11223-1G APOSPC11223-5G
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate 98%
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃K
MW: 198.04 g/mol
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03790006
Numéro CAS: 274257-34-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité