Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium trifluoro(3-fluoro-4-methoxyphenyl)borate, Potassium(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)trifluoroborate
PC11224-100G PC11224-25G PC11224-5G
APOSPC11224-100GEA 786 EUR InStock
APOSPC11224-100G APOSPC11224-25G APOSPC11224-5G
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₆BF₄KO
MW: 232,0300 g/mol
Point de fusion: 276…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115757
Numéro CAS: 850623-62-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité