Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC11226-1G PC11226-5G PC11226-25G
APOSPC11226-1GEA 141 EUR InStock
APOSPC11226-1G APOSPC11226-5G APOSPC11226-25G
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₄BF₃KNO₂
Point de fusion: 216…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115759
Numéro CAS: 850623-64-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité