Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC11229-1G PC11229-5G
APOSPC11229-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSPC11229-1G APOSPC11229-5G
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₄BClF₃K
MW: 218,45 g/mol
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115754
Numéro CAS: 411206-75-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité